Fontos dokumentumok
S6196
Simvastatin
≥97% (HPLC), solid
Szinonimák:
MK-733, SVA
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
solid
szín
white
mp
127-132 °C (lit.)
oldhatóság
DMSO: ≥20 mg/mL
kezdeményező
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12[C@H](C[C@@H](C)C=C1C=C[C@H](C)[C@@H]2CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)OC(=O)C(C)(C)CC
InChI
1S/C25H38O5/c1-6-25(4,5)24(28)30-21-12-15(2)11-17-8-7-16(3)20(23(17)21)10-9-19-13-18(26)14-22(27)29-19/h7-8,11,15-16,18-21,23,26H,6,9-10,12-14H2,1-5H3/t15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RYMZZMVNJRMUDD-HGQWONQESA-N
Géninformáció
human ... HMGCR(3156)
rat ... Hmgcr(25675)
Általános leírás
Alkalmazás
- as an inhibitor of HMG CoA reductase (HMGCR)
- to study its effects on epithelial to mesenchymal transition (EMT) and the prognosis of patients with lung adenocarcinoma
- in in vivo studies to test its effect on brain tumor−initiating cells (BTIC) viability and cell proliferation
- to study the role of adenosine triphosphate (ATP)-binding cassette transporter A7 in phagocytosis of Jurkat cells
- to study the effect on endothelial dysfunction and inflammation in mice
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Cholesterol synthesis regulation by dietary levels, LDL receptors control lipid-rich LDL particle transport in cells.
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research