Fontos dokumentumok
1.06609
Supelco
Sodium peroxidisulfate
for analysis EMSURE®
Szinonimák:
Sodium peroxidisulfate, Sodium persulfate, Peroxydisulfuric acid disodium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Na2O8S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
238.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
231-892-1
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥99.0% (iodometric)
Forma:
solid
oldhatóság:
545 g/L
Minőségi szint
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99.0% (iodometric)
Forma
solid
hatékonyság
920 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
veszteség
≤0.05% loss on drying, 105 °C; 3 hours
pH
3.5-3.8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
oldhatóság
545 g/L
sűrűség
1.2 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
1150 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.01%
kation nyomok
Cr: ≤0.001%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0001%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.003%
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])OO[S](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/2Na.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CHQMHPLRPQMAMX-UHFFFAOYSA-L
Kapcsolódás
Replaces: SX0703; SX0703-1
Analízis megjegyzés
Assay (iodometric): ≥ 99.0 %
Identity: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.003 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.05 %
Cr (Chromium): ≤ 0.001 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Mn (Manganese): ≤ 0.0001 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Loss on drying (105 °C; 3 hours): ≤ 0.05 %
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1