Fontos dokumentumok
60489
Potassium peroxodisulfate
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (RT)
Szinonimák:
Potassium persulfate
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
puriss. p.a.
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (RT)
form
powder or crystals
szennyeződések
≤0.001% total nitrogen (N)
pH
2.5-4.5 (25 °C, 27 g/L)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
kation nyomok
Ag: ≤5 mg/kg
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤100 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Tl: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
SMILES string
[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
- A polymerization initiator in the synthesis of polyacrylamide via radical polymerization of acrylamide.
- An oxidizing agent in the photochemical oxidation of atrazine aqueous solution.
K2S2O8 can also be used in the following process:
- K2S2O8-AgSCF3 catalytic system is used in the direct trifluoromethylthiolation of unactivated C(sp3)-H bonds under mild conditions. Usage of K2S2O8 in this process plays an important role in the activation of the C-H bond and the oxidation of AgSCF3.
- K2S2O8-FeCl3 is used for the thiocyanation of 2H-indazoles using ammonium thiocyanate as a thiocyanating agent.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1