Fontos dokumentumok
S0251
Sodium metaborate tetrahydrate
≥99%
Szinonimák:
Boric acid, sodium salt, tetrahydrate
Teszt
≥99%
form
powder
SMILES string
O.O.O.O.[Na+].[O-]B=O
InChI
1S/BO2.Na.4H2O/c2-1-3;;;;;/h;;4*1H2/q-1;+1;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JAKYJVJWXKRTSJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- As a precursor to prepare an environment-friendly NaBO2/PMS catalytic system for efficient removal of organic pollutants.
- To enhance the flame-retardant properties of epoxy fireproof coatings.
Vigyázat
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)