Merck
906743
Sigma-Aldrich
Sodium persulfate
free-flowing, Redi-Dri, reagent grade, ≥98%
Szinonimák:
Sodium peroxodisulfate
About This Item
Lineáris képlet:
Na2S2O8
CAS-szám:
Molekulatömeg:
238.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352120
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥98%
grade:
reagent grade
Forma:
powder
grade
reagent grade
termékcsalád
Redi-Dri
Teszt
≥98%
Forma
powder
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CHQMHPLRPQMAMX-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Redi-Dri is an innovative packaging product line that helps eliminate clumping material by adding extra packaging process steps without any chemical additives, anti-clumping agents, or hydrophobic compounds. Redi-Dri offers a more convenient and safer way to handle the products.
Jogi információk
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.