Fontos dokumentumok
S1429
Sodium acetate
meets USP testing specifications, anhydrous
Szinonimák:
Acetic acid sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
Ügynökség
USP/NF
meets USP testing specifications
Teszt
99-101% dry basis
form
solid
öngyulladási hőmérséklet
1112 °F
pH
8.5-9.9 (25 °C, 246 g/L)
pKa
4.76 (acetic acid)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
soluble 246 g/L at 20 °C (completely)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)