Fontos dokumentumok
25022
Sodium acetate trihydrate
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, E262, 99.0-101.0% (calc. to the dried substance), ≤0.00002% Al
Szinonimák:
Acetic acid sodium salt trihydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
puriss.
Minőségi szint
Teszt
99.0-101.0% (calc. to the dried substance)
Forma
powder or crystals
öngyulladási hőmérséklet
1112 °F
minőség
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, E262
szennyeződések
organic volatile impurities, complies (GC)
reducing matter, complies
residual solvents, in accordance
≤0.00002% Al
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.002% KMnO4 red. matter (as O)
≤0.1% KMnO4 red. matter (as HCOOH)
veszteség
39.0-40.5% loss on drying, 130 °C
pH
7.5-9.0 (20 °C, 5%)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤0.2 mg/kg
As: ≤2 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Mg: ≤20 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
alkalmasság
complies for appearance of solution
SMILES string
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?