Fontos dokumentumok
229873
Sodium acetate
99.995% trace metals basis
Szinonimák:
Acetic acid sodium salt
Teszt
99.995% trace metals basis
form
solid
öngyulladási hőmérséklet
1112 °F
reakcióalkalmasság
core: sodium
pH
8.5-9.9 (25 °C, 246 g/L)
pKa
4.76 (acetic acid)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
soluble 246 g/L at 20 °C (completely)
SMILES string
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
- Silver films by aerosol-assisted chemical vapor deposition (AACVD) method.
- Sodium beta-alumina(SBA) by solution deposition method, which finds application in dielectrics and solid-state electrolytes.
- Lead-free(K, Na)NbO3 ferroelectric thin films.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?