Fontos dokumentumok
791741
Sodium acetate
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99.0%
Szinonimák:
Acetic acid sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
anhydrous
Minőségi szint
termékcsalád
Redi-Dri™
Teszt
≥99.0%
Forma
solid
öngyulladási hőmérséklet
1112 °F
minőség
free-flowing
szennyeződések
≤0.01% insolubles
veszteség
≤1.0% loss on drying
pH
7.0-9.2 (25 °C, 5%)
pKa
4.76 (acetic acid)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
kation nyomok
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
Mg: ≤0.002%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
SMILES string
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- In the Erlenmeyer-Plochl reaction to synthesize oxazolones by the condensation of aromatic aldehydes and hippuric acid.
- In palladium-catalyzed arylation of thiophenes using aryl halides.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.