Fontos dokumentumok
S8750
Sodium acetate
anhydrous, ReagentPlus®, ≥99.0%
Szinonimák:
Acetic acid sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99.0%
form
solid
öngyulladási hőmérséklet
1112 °F
pH
8.5-9.9 (25 °C, 246 g/L)
pKa
4.76 (acetic acid)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
- In the Erlenmeyer-Plochl reaction to synthesize oxazolones by the condensation of aromatic aldehydes and hippuric acid.
- In the rhodium-catalyzed cascade cyclization between benzoic acids and isocyanates to synthesize N-substituted phthalimides.
WGK
WGK 1