1.28202
Sodium acetate anhydrous
EMPROVE® EXPERT, ChP, USP
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Sodium acetate, Acetic acid sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
Ügynökség
ChP
USP
termékcsalád
EMPROVE® EXPERT
Forma
solid
solid
öngyulladási hőmérséklet
1112 °F
molekulatömeg
82.03 g/mol
szennyeződések
endotoxins, low
pH
7.5-9.2 (20 °C, 30 g/L in H2O)
pKa
4.76 (acetic acid)
4.76
bp
>400 °C (decomposition)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
324 °C (decomposition)
átmeneti hőmérséklet
flash point >250 °C
oldhatóság
365 g/L
sűrűség
1.52 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Due to its low microbial and endotoxin limits, Sodium acetate anhydrous Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
Kiszerelés
1282021001//1kg - plastic bottle
1282025001//5kg - plastic bottle
1282028012//12kg - plastic bucket
1282025026//25kg - plastic bucket
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1