Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
Erről a tételről
CAS-szám:
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
232-630-9
MDL number:
EC-szám:
eCl@ss:
42010102
Specific activity:
≥10.0 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?form
ammonium sulfate suspension
Quality Segment
specific activity
≥10.0 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
secondary activity
≤9.9 units/mg protein ATPase
mol wt
110 kDa
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O(CC(O)C)CC#C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-8-5-6(2)7/h1,6-7H,4-5H2,2H3
InChI key
GZCWLCBFPRFLKL-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Potato acid phosphatase is used as a dephosphorylating reagent in thiochrome assays for the detection of thiamin in biological samples. In this assay, it was shown to be more effective than acid phosphatases from wheat germ or α-amylase.
Sweet potato acid phosphatase has been used in a study as a pre-column enzyme reactor via a covalent bond with glutaraldehyde and aminopropyl controlled-pore glass. It has also been used in a study to investigate the use of tyrosine, histidine, and cysteine as ligands for Mn(III) in sweet potato phosphatase.
Biochem/physiol Actions
Acid phosphatases (APase) are a family of enzymes that non-specifically catalyze the hydrolysis of monoesters and anhydrides of phosphoric acid to produce inorganic phosphate at an optimum pH of 4 to 7 by the following reaction: APaseR-PO4 + H2O --------------- R-OH + HOPO3 2+Their function in the production, transport, and recycling of phosphate is critical for the metabolic and energy transduction processes of the cell. As a group, Apases may be as important as kinases in regulatory processes.
Physical form
Suspension in 1.8 M (NH4)2SO4, 10 mM MgCl2, pH 5.3
Other Notes
One unit will hydrolyze 1.0 μmole of p-nitrophenyl phosphate per min at pH 4.8 at 37 °C.
Figyelmeztető szó
Danger
Veszélykódok
Biztonsági figyelmeztetések
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály
10 - Combustible liquids
Mi folyik itt?
WGK 3
Lobbanáspont (°F)
Not applicable
Lángpont (°C)
Not applicable
PPE (egyéni védőfelszerelés)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?