Fontos dokumentumok
1613429
USP
Sodium acetate trihydrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Acetic acid sodium salt trihydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
sodium acetate
öngyulladási hőmérséklet
1112 °F
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Also used to prepare standard solutions during the determination of the amount of acetic acid in peptides as described in United States Pharmacopeia (USP) general chapter
Egyéb megjegyzések
Analízis megjegyzés
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)