S-019
Salicylic acid
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Szinonimák:
2-Hydroxybenzoic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
gőzsűrűség
4.8 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 114 °C)
form
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1.0 mg/mL in acetonitrile
technika/technikák
GC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
bp
211 °C (lit.)
mp
158-161 °C (lit.)
sűrűség
0.782 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2 °C - closed cup