Merck
PHL80529
Salicylic acid
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
2-Hydroxybenzoic acid
About This Item
Lineáris képlet:
2-(HO)C6H4CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
138.12
Beilstein:
774890
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
gőzsűrűség
4.8 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 114 °C)
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥98.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
bp
211 °C (lit.)
mp
158-161 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
food and beverages
format
neat
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Egyéb megjegyzések
This compound is commonly found in plants of the genus: aloe carum cinnamomum melissa thymus
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
314.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
157 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)