S0050000
Saccharin sodium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Saccharin sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
saccharin
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
InChI
1S/C7H5NO3S.Na/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7;/h1-4H,(H,8,9,10,11);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OAZGZMKGRPRHJX-UHFFFAOYSA-M
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
428.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
220 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)