Fontos dokumentumok
52341
Salicylic acid
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Szinonimák:
2-Hydroxybenzoic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
gőzsűrűség
4.8 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 114 °C)
termékcsalád
TraceCERT®
gyártó/kereskedő neve
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
211 °C (lit.)
mp
158-161 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
314.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
157 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?