PHR1928
Rosuvastatin Calcium
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Rosuvastatin calcium salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. Y0001719
traceable to USP 1606015
API-család
rosuvastatin
form
powder
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 1 g
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
InChI
1S/2C22H28FN3O6S.Ca/c2*1-13(2)20-18(10-9-16(27)11-17(28)12-19(29)30)21(14-5-7-15(23)8-6-14)25-22(24-20)26(3)33(4,31)32;/h2*5-10,13,16-17,27-28H,11-12H2,1-4H3,(H,29,30);/q;;+2/p-2/b2*10-9+;/t2*16-,17-;/m11./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LALFOYNTGMUKGG-BGRFNVSISA-L
Általános leírás
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Rosuvastatin Calcium, an HMG-CoA reductase inhibitor, belongs to the statins class of pharmaceuticals and is used for the treatment of hypercholesterolemia.
Alkalmazás
- Spectrophotometric estimation of rosuvastatin calcium in its pure form and tablet formulations
- Determination of rosuvastatin calcium by square-wave voltammetry using a boron-doped diamond electrode in two tablet samples and biological fluid samples of human urine and serum
- Simultaneous quantification of rosuvastatin and amlodipine by high-performance liquid chromatography (HPLC) in combined pharmaceutical formulations
- Determination of rosuvastatin calcium and related substances in tablets of rosuvastatin using a reversed-phase high-performance liquid chromatographic (RP-HPLC) method
Analízis megjegyzés
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?