Merck
488976
Sigma-Aldrich
(±)-Cotinine-(methyl-d3)
99 atom % D
Szinonimák:
1-(Methyl-d3)-5-(3-pyridinyl)-2-pyrrolidinone, Deuterated (±)-cotinine solution
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10D3H9N2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
179.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
form
solid
(viscous liquid or solid)
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
szín
colorless to yellow
bp
250 °C/150 mmHg (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+3
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])N1C(CCC1=O)c2cccnc2
InChI
1S/C10H12N2O/c1-12-9(4-5-10(12)13)8-3-2-6-11-7-8/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3/i1D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UIKROCXWUNQSPJ-FIBGUPNXSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)