Fontos dokumentumok
PHR2106
4-[2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]ethyl]-2-methylphenol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
4-[2-(tert-Butylamino)ethyl]-2-methylphenol hydrochloride, 4-[2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]ethyl]-2-methylphenol hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
API-család
albuterol, salbutamol
Forma
solid
kiszerelés
pkg of 50 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N(C(C)(C)C)CCc1cc(c(cc1)O)C
InChI
1S/C13H21NO/c1-10-9-11(5-6-12(10)15)7-8-14-13(2,3)4/h5-6,9,14-15H,7-8H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NZVRVWRGZWEPRX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3