Fontos dokumentumok
PHR1656
Cetirizine Hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Cetirizine dihydrochloride, 2-[4-(4-Chlorobenzhydryl) piperazine-1-yl]ethoxyacetic acid dihydrochloride, CE, CET, CTZ, [2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]acetic acid dihydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to BP 837
traceable to Ph. Eur. C0980650
traceable to USP 1102929
API-család
cetirizine
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 1 g
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OC(COCCN1CCN(C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C3=CC=CC=C3)CC1)=O.[H]Cl.[H]Cl
InChI
1S/C21H25ClN2O3.2ClH/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)24-12-10-23(11-13-24)14-15-27-16-20(25)26;;/h1-9,21H,10-16H2,(H,25,26);2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PGLIUCLTXOYQMV-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... HRH1(3269)
Általános leírás
Cetirizine hydrochloride, a second generation antihistaminic drug, is one of the carboxylated metabolites of hydroxyzine that can typically bind to histamine H1 receptor. It is effective against diseases such as urticaria, angioedema, allergies and hay fever.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?