Fontos dokumentumok
1102929
USP
Cetirizine dihydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
[2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]acetic acid dihydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
cetirizine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
OC(COCCN1CCN(C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C3=CC=CC=C3)CC1)=O.[H]Cl.[H]Cl
InChI
1S/C21H25ClN2O3.2ClH/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)24-12-10-23(11-13-24)14-15-27-16-20(25)26;;/h1-9,21H,10-16H2,(H,25,26);2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PGLIUCLTXOYQMV-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... HRH1(3269)
Általános leírás
Alkalmazás
- Cetirizine Hydrochloride
- Levocetirizine Dihydrochloride
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3