Fontos dokumentumok
1012564
USP
Albuterol Related Compound I
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
2-tert-Butylamino-1-(4-hydroxyphenyl)ethanol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H19NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
209.28
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
API-család
albuterol, albuterol, salbutamol
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Alkalmazás
Albuterol Related Compound I USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)