PHR1960
Salbutamol Impurity D
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
5-[2-(tert-Butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-hydroxybenzaldehyde hemisulfate salt, 5-{2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl}-2-hydroxybenzaldehyde hemisulfate salt
About This Item
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to BP 712
traceable to Ph. Eur. Y0000071
traceable to USP 1358820
API-család
salbutamol, albuterol
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 50 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N(C(C)(C)C)CC(O)c1cc(c(cc1)O)C=O
InChI
1S/C13H19NO3/c1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15/h4-6,8,12,14,16-17H,7H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RNGYKBNYRUYCIV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)