Merck
1012600
USP
Albuterol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Salbutamol, α-[(tert-Butylamino)methyl]-4-hydroxy-m-xylene-α,α′-diol, Albuterol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H21NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
239.31
Beilstein:
6405698
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
salbutamol, albuterol
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
CC(C)(C)NCC(O)c1ccc(O)c(CO)c1
InChI
1S/C13H21NO3/c1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15/h4-6,12,14-17H,7-8H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NDAUXUAQIAJITI-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ADRB2(154)
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Albuterol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Biokémiai/fiziológiai hatások
β2-adrenoceptor agonist
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Olivia R Stephens et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 317(3), L369-L380 (2019-06-27)
The β-adrenergic receptor (βAR) exists in an equilibrium of inactive and active conformational states, which shifts in response to different ligands and results in downstream signaling. In addition to cAMP, βAR signals to hypoxia-inducible factor 1 (HIF-1). We hypothesized that