Merck
1358784
USP
Levalbuterol hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Levalbuterol hydrochloride, (R)-salbutamol hydrochloride, Levosalbutamol hydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H21NO3 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
275.77
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
levalbuterol, albuterol
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
Cl.CC(C)(C)NC[C@H](O)c1ccc(O)c(CO)c1
InChI
1S/C13H21NO3.ClH/c1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15;/h4-6,12,14-17H,7-8H2,1-3H3;1H/t12-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OWNWYCOLFIFTLK-YDALLXLXSA-N
Géninformáció
human ... ADRB2(154)
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Levalbuterol hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Levalbuterol Inhalation Solution
Biokémiai/fiziológiai hatások
Levalbuterol (levosalbutamol) is the more active isomer of albuterol. Levalbuterol is a β-adrenergic agonist; a bronchodilator used clinically to treat asthma and COPD..
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)