Merck
BP302
Salbutamol sulfate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
Salbutamol hemisulfate salt, α1-[(tert-Butylamino)methyl]-4-hydroxy-1,3-benzenedimethanol hemisulfate salt, Albuterol sulfate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H21NO3 · 0.5H2SO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
288.35
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
albuterol, salbutamol
form
solid
minőség
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.CC(C)(C)NCC(O)c1ccc(O)c(CO)c1.CC(C)(C)NCC(O)c2ccc(O)c(CO)c2
InChI
1S/2C13H21NO3.H2O4S/c2*1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15;1-5(2,3)4/h2*4-6,12,14-17H,7-8H2,1-3H3;(H2,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BNPSSFBOAGDEEL-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ADRB2(154)
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Salbutamol sulfate BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Salbutamol Tablets
  • Salbutamol Inhalation Powder
  • Salbutamol Inhalation Powder, pre-metered
  • Salbutamol Injection
  • Salbutamol Nebuliser Solution
  • Salbutamol Oral Solution
  • Salbutamol Pressurised Inhalation, Suspension
  • Kiszerelés
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Egyéb megjegyzések
    Sales restrictions may apply.
    kapcsolódó termék
    Product No.
    Leírás
    Árazás
    Piktogramok
    Health hazardExclamation mark
    Figyelmeztetés
    Warning
    Figyelmeztető mondatok
    Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
    Veszélyességi osztályok
    Carc. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
    Tárolási osztály kódja
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 2
    Not applicable
    Válasszon a legfrissebb verziók közül:
    Analitikai tanúsítványok (COA)