Fontos dokumentumok
Y0000030
Salbutamol impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
(1RS)-2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-(4-hydroxyphenyl)ethanol, 2-tert-Butylamino-1-(4-hydroxyphenyl)ethanol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H19NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
209.28
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
albuterol, salbutamol
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C12H19NO2/c1-12(2,3)13-8-11(15)9-4-6-10(14)7-5-9/h4-7,11,13-15H,8H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JOGFUYPGDLRKHD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Salbutamol impurity B EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
B Waldeck et al.
Acta pharmacologica et toxicologica, 58(3), 209-218 (1986-03-01)
Colterol, procaterol, sulfonterol, terbutaline and three monophenolic derivatives of terbutaline were examined with respect to their ability to react in vitro on beta-adrenoceptors in tissues isolated from guinea-pig. The effects measured were a) relaxation of the tracheal smooth muscle (mostly