Fontos dokumentumok
1012633
USP
Albuterol sulfate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Salbutamol hemisulfate salt, α1-[(tert-Butylamino)methyl]-4-hydroxy-1,3-benzenedimethanol hemisulfate salt, Albuterol sulfate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
salbutamol, albuterol
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
OS(O)(=O)=O.CC(C)(C)NCC(O)c1ccc(O)c(CO)c1.CC(C)(C)NCC(O)c2ccc(O)c(CO)c2
InChI
1S/2C13H21NO3.H2O4S/c2*1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15;1-5(2,3)4/h2*4-6,12,14-17H,7-8H2,1-3H3;(H2,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BNPSSFBOAGDEEL-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ADRB2(154)
Általános leírás
Alkalmazás
- Albuterol sulfate in pediatric pharmacology: A study evaluated the medication management for children with complex medical conditions using Albuterol sulfate among other medications. This research highlights its critical role in pediatric respiratory therapies, emphasizing its safety and efficacy (Quinn et al., 2024).
- Nebulizer comparison in COPD: Albuterol sulfate′s delivery via different nebulizers was analyzed for effectiveness in treating chronic obstructive pulmonary disease (COPD). The study provides valuable insights into its application in respiratory care, particularly in optimizing delivery methods for enhanced patient outcomes (Feng et al., 2024).
- siRNA delivery in lung therapy: The potential of β(2)-agonists including Albuterol sulfate was explored as adjuvants in siRNA delivery for treating pulmonary diseases. This innovative approach underscores its utility beyond conventional bronchodilation, marking significant advancements in respiratory therapy research (Merckx et al., 2024).
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)