1224664
USP
Docosyl ferulate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(2E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)- 2-propenoic acid docosyl ester, 1-Docosyl ferulate, Docosyl trans-ferulate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
ferulic acid
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
O(C)c1c(ccc(c1)C=CC(=O)OCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)O
InChI
1S/C32H54O4/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-27-36-32(34)26-24-29-23-25-30(33)31(28-29)35-2/h23-26,28,33H,3-22,27H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
USNYNNITUQSEEV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Also, for use with USP monograph such as:
- Pygeum Capsules
- Pygeum Extract
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)