Fontos dokumentumok
320617
Ethyl 4-hydroxy-3-methoxycinnamate
98%
Szinonimák:
Ethyl ferulate
Teszt
98%
form
solid
bp
164-166 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
63-65 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
SMILES string
CCOC(=O)\C=C\c1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C12H14O4/c1-3-16-12(14)7-5-9-4-6-10(13)11(8-9)15-2/h4-8,13H,3H2,1-2H3/b7-5+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ATJVZXXHKSYELS-FNORWQNLSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)