Merck
03200595
p-Coumaric acid
primary reference standard
Szinonimák:
trans-4-Hydroxycinnamic acid
About This Item
Lineáris képlet:
HOC6H4CH=CHCO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
164.16
Beilstein:
2207383
MDL-szám:
UNSPSC kód:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
HWI
mp
214 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
food and beverages
SMILES string
OC(=O)\C=C\c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H8O3/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b6-3+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NGSWKAQJJWESNS-ZZXKWVIFSA-N
Általános leírás
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Alkalmazás
Reference standard in the analysis of herbal medicinal products.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Hydroxycinnamic acid found in many fruits and vegetables.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Protocols
HPLC Analysis of Polyphenols in Nero d'Avola Red Wine on Discovery® HS C18 (UV 280 nm)
Protocol for HPLC Analysis of Flavonoids on Ascentis® RP-Amide