Fontos dokumentumok
Z672548
Advanced PAP Pen
2 mm tip width
Szinonimák:
hydrophobic barrier pen, immunostaining wax pen, liquid blocker pap pen, water repellant barrier pen
About This Item
UNSPSC kód:
41181600
NACRES:
MA.01
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Ted Pella 22311
Alkalmazás
Use pen to draw a hydrophobic circle around slide-mounted tissue. Prevents the waste of valuable reagents by keeping liquid pooled in a small droplet. Insoluble in ethanol, acetone and water, but will wash off with xylene.
For use with paraffin-mounted sections or slides treated with albumin or poly-lysine.
Mennyiség
Each pen can make more than 600 circles.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Ozone 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Central nervous system, Respiratory system
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
159.8 °F
Lobbanási pont (C)
71 °C
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Gopinath Krishnamoorthy et al.
Disease models & mechanisms, 13(3) (2020-02-09)
Lactate dehydrogenase A (LDHA) mediates interconversion of pyruvate and lactate, and increased lactate turnover is exhibited by malignant and infected immune cells. Hypoxic lung granuloma in Mycobacterium tuberculosis-infected animals present elevated levels of Ldha and lactate. Such alterations in the