Z377821
Advanced PAP Pen
5 mm tip width
Szinonimák:
hydrophobic barrier pen, immunostaining wax pen, liquid blocker pap pen, water repellant barrier pen
About This Item
Javasolt termékek
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Ted Pella 22309
Alkalmazás
For use with paraffin-mounted sections or slides treated with albumin or poly-lysine.
Mennyiség
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Ozone 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Central nervous system, Respiratory system
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
159.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
71 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)