Merck
PHR1366
Supelco
Dibutyl Phthalate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Dibutyl phthalate, n-Butyl phthalate, DBP, Phthalic acid dibutyl ester
About This Item
Lineáris képlet:
C6H4-1,2-[CO2(CH2)3CH3]2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
278.34
Beilstein:
1914064
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. D1010000
traceable to USP 1187080
gőzsűrűség
9.6 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 147 °C)
API-család
dibutyl phthalate
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
öngyulladási hőmérséklet
756 °F
robbanási határérték
0.47 %, 236 °F
kiszerelés
pkg of 1 g
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.492 (lit.)
bp
340 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
sűrűség
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCC
InChI
1S/C16H22O4/c1-3-5-11-19-15(17)13-9-7-8-10-14(13)16(18)20-12-6-4-2/h7-10H,3-6,11-12H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DOIRQSBPFJWKBE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Dibutyl Phthalate is a diester of phthalate, commonly synthesized by the condensation of the carboxy groups of phthalic acid with two molecules of 1-butanol. It is used as a plasticizer and film coating agent in solid pharmaceutical dosage forms.
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Alkalmazás
Dibutyl Phthalate may be used as a pharmaceutical reference standard for the determination of the analyte in pharmaceutical formulations and dietary supplements by chromatography.
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Plasticizer
Analízis megjegyzés
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Lábjegyzet
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA1470 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
kapcsolódó termék
Piktogramok
Health hazardEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
339.8 °F
Lobbanási pont (C)
171 °C
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Qing Ye et al.
Toxicology, 443, 152573-152573 (2020-08-30)
Maternal exposure to di-n-butyl phthalate (DBP) can cause renal fibrosis in adult offspring rats. However, its underlying mechanisms have not yet been fully understood. In this study, we investigated whether the RhoA/ROCK pathway plays an important role in offspring renal
Phthalic Acid and Derivatives
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (2007)
Determination of plasticizers commonly used in pharmaceutical dosage forms by high performance liquid chromatography
Bodmeier R and Paeratakul O
Journal of Liquid Chromatography, 14(2), 365-375 (1991)
Identification of phthalates in medications and dietary supplement formulations in the United States and Canada
Kelley KE, et al.
Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), 2014 36th Annual International Conference of the IEEE., 120(3), 379-384 (2011)
Analysis of consumer cosmetic products for phthalate esters.
Hubinger JC and Havery DC
Journal of Cosmetic Science, 57(2), 127-137 (2006)