Merck
43540
Supelco
Diisobutyl phthalate
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Szinonimák:
DIBP
About This Item
Lineáris képlet:
C6H4-1,2-[CO2CH2CH(CH3)2]2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
278.34
Beilstein:
2054802
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.49 (lit.)
bp
327 °C (lit.)
sűrűség
1.039 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
CC(C)COC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C16H22O4/c1-11(2)9-19-15(17)13-7-5-6-8-14(13)16(18)20-10-12(3)4/h5-8,11-12H,9-10H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MGWAVDBGNNKXQV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Javasolt termékek
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Health hazardEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
228.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
109 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Julie Borch et al.
Toxicology letters, 163(3), 183-190 (2006-02-07)
Phthalates are widely used as plasticizers in various consumer products and building materials. Some of the phthalates are known to interfere with male reproductive development in rats, and di-n-butyl phthalate (DBP), diethylhexyl phthalate (DEHP) and butyl benzyl phthalate (BBP) were
Feng Zeng et al.
Journal of hazardous materials, 164(2-3), 1171-1178 (2008-10-31)
Surface soils from 37 sampling sites including roadsides (RS), parks (PA) and residential areas (RE) of the Subtropical City, Guangzhou, were collected in December of 2005 and analyzed for 16 phthalate esters (PAEs). PAEs were detected in all surface soils
Sonja Gärtner et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 57(22), 10675-10681 (2009-11-03)
The contamination of infant food with substances from its packaging due to migration processes is still a problem. Most recently, great attention was paid to the migration of epoxidized soybean oil (ESBO) and phthalates from twist-off closures into baby food
Anne-Marie Saillenfait et al.
Reproductive toxicology (Elmsford, N.Y.), 26(2), 107-115 (2008-08-19)
Diisobutyl phthalate (DIBP) is the branched isomer of DBP; DBP side chains have a four-carbon backbone (C4), whereas DIBP has its four-carbon alkyl side chains rearranged into a three-carbon backbone (C3) with a methyl branch. Di-n-butyl phthalate (DBP), and several
Ajin V Cheruvathur et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 28(5), 2643-2651 (2012-01-06)
To study the surface structure of MgCl(2) support and its interaction with other active components in Ziegler-Natta catalyst, such as electron donors, we prepared a thin film analogue for Ziegler-Natta ethylene polymerization catalyst support by spin-coating a solution of MgCl(2)