Merck
376663
Sigma-Aldrich
Diisononyl phthalate
ester content ≥99 % (mixture of C9 isomers), technical grade
Szinonimák:
DINP
About This Item
Lineáris képlet:
C6H4(CO2C9H19)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
418.61
Beilstein:
3217775
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
grade
technical grade
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 200 °C)
form
viscous liquid
összetétel
ester content, ≥99% (mixture of C9 isomers)
szennyeződések
≤0.15% dioctyl phthalate (typical)
törésmutató
n20/D 1.485 (lit.)
sűrűség
0.972 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)CCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCC(C)C
InChI
1S/C26H42O4/c1-21(2)15-9-5-7-13-19-29-25(27)23-17-11-12-18-24(23)26(28)30-20-14-8-6-10-16-22(3)4/h11-12,17-18,21-22H,5-10,13-16,19-20H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HBGGXOJOCNVPFY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Diisononyl phthalate(DINP) is a plasticizer with a combination of 9-carbon branched dialkyl phthalate isomers. It can plasticize a variety of polyvinylchloride (PVC) based products that are majorly used in personal care items, nutritional supplements, and pharmaceutical industries.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
456.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
236 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cynthia J Hines et al.
International archives of occupational and environmental health, 85(3), 317-325 (2011-06-28)
Diisononyl phthalate (DiNP) is primarily used as a plasticizer in polyvinyl chloride (PVC) materials. While information is available on general population exposure to DiNP, occupational exposure data are lacking. We present DiNP metabolite urinary concentrations in PVC processing workers, estimate
Diisononyl phthalate induces asthma via modulation of Th1/Th2 equilibrium
Hwang YH, et al.
Toxicology Letters, 272 (2017)
Eiko Koike et al.
Environmental health perspectives, 118(4), 472-478 (2010-01-13)
Diisononyl phthalate (DINP), a principal plasticizer in many polyvinyl chloride products, has been shown to have an adjuvant effect on immunoglobulin (Ig) production in mice. However, the effects of DINP on allergic diseases have not been fully elucidated. In the
Hanne Frederiksen et al.
Molecular nutrition & food research, 51(7), 899-911 (2007-07-03)
Phthalates are synthetic compounds widely used as plasticisers, solvents and additives in many consumer products. Several animal studies have shown that some phthalates possess endocrine disrupting effects. Some of the effects of phthalates seen in rats are due to testosterone
Manori J Silva et al.
Toxicology, 223(1-2), 101-112 (2006-05-16)
Commercial di-isononyl phthalate (DiNP) is a mixture of various branched-chain dialkyl phthalates mainly containing nine-carbon alkyl isomers. At high doses in rodents, DiNP is a carcinogen, and a developmental toxicant. After exposure, the diester isomers are de-esterified to form hydrolytic