Merck
1187080
USP
Dibutyl phthalate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
n-Butyl phthalate, DBP, Phthalic acid dibutyl ester
About This Item
Lineáris képlet:
C6H4-1,2-[CO2(CH2)3CH3]2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
278.34
Beilstein:
1914064
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
gőzsűrűség
9.6 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 147 °C)
API-család
dibutyl phthalate
öngyulladási hőmérséklet
756 °F
robbanási határérték
0.47 %, 236 °F
gyártó/kereskedő neve
USP
törésmutató
n20/D 1.492 (lit.)
bp
340 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
sűrűség
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
CCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCC
InChI
1S/C16H22O4/c1-3-5-11-19-15(17)13-9-7-8-10-14(13)16(18)20-12-6-4-2/h7-10H,3-6,11-12H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DOIRQSBPFJWKBE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Plasticizer
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Health hazardEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
367.7 °F - open cup
Lobbanási pont (C)
186.5 °C - open cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)