Merck
67261
Supelco
Bis(2-ethylhexyl) phthalate
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Szinonimák:
DEHP, Phthalic acid bis(2-ethylhexyl ester), ‘Dioctyl’ phthalate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H38O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
390.56
Beilstein:
1890696
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
386 °C (lit.)
sűrűség
0.985 g/mL at 20 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C24H38O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-27-23(25)21-15-11-12-16-22(21)24(26)28-18-20(8-4)14-10-6-2/h11-12,15-16,19-20H,5-10,13-14,17-18H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BJQHLKABXJIVAM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
392.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
200 °C - Pensky-Martens closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Anne-Marie Saillenfait et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 33(9), 1027-1035 (2013-06-12)
In utero exposure to the phthalate ester plasticizer di-n-hexyl phthalate (DnHP) is known to affect the development of the male reproductive system and induce alterations in androgen-dependent tissues of male rat offspring. Male reproductive malformations produced by several phthalates have
Y Xu et al.
Indoor air, 25(1), 79-92 (2014-04-29)
Retail stores contain a wide range of products that can emit a variety of indoor pollutants. Among these chemicals, phthalate esters and polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) are two important categories of semi-volatile organic compounds (SVOCs). Filters in heating, ventilation, and
N B Hopf et al.
Toxicology letters, 224(1), 47-53 (2013-10-22)
Phthalates are suspected to be endocrine disruptors. Di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) is assumed to have low dermal absorption; however, previous in vitro skin permeation studies have shown large permeation differences. Our aims were to determine DEHP permeation parameters and assess extent
Na Rae Song et al.
Environment international, 54, 65-73 (2013-02-19)
Di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) is one of the common phthalate plasticizers used primarily in soft polyvinyl chloride, which is a plastic polymer that makes up the total weight of goods from 1% up to 40% in many consumer products. The aims
D B Martinez-Arguelles et al.
The Journal of steroid biochemistry and molecular biology, 137, 5-17 (2013-01-22)
Di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) is a plasticizer with endocrine disrupting properties that is found ubiquitously in the environment as well as in human amniotic fluid, umbilical cord blood, human milk, semen, and saliva. It is used in the industry to add
Cikkek
Identification and quantification of the most common extractables originating from single-use equipment by GC/MS and an Extractables and Leachables Screening Standard.
Ascentis® C18 column facilitates LC-UV/MS analysis of extractables from single-use systems, ensuring reliable identification and quantification.