Merck
D1010000
Dibutyl phthalate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
n-Butyl phthalate, DBP, Phthalic acid dibutyl ester
About This Item
Lineáris képlet:
C6H4-1,2-[CO2(CH2)3CH3]2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
278.34
Beilstein:
1914064
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
gőzsűrűség
9.6 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 147 °C)
API-család
dibutyl phthalate
öngyulladási hőmérséklet
756 °F
robbanási határérték
0.47 %, 236 °F
gyártó/kereskedő neve
EDQM
törésmutató
n20/D 1.492 (lit.)
bp
340 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
sűrűség
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCC
InChI
1S/C16H22O4/c1-3-5-11-19-15(17)13-9-7-8-10-14(13)16(18)20-12-6-4-2/h7-10H,3-6,11-12H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DOIRQSBPFJWKBE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Plasticizer
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Health hazardEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
367.7 °F - open cup
Lobbanási pont (C)
186.5 °C - open cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
George G S Sandor et al.
International journal of cardiology, 179, 470-475 (2014-12-04)
Patients with Marfan (MFS) and Loeys-Dietz (LDS) syndromes have been shown to have abnormal aortic biophysical properties. The purpose of this study was to compare the effects of 12-months of therapy with atenolol or losartan on vascular function in young
Matthew R Weir et al.
Journal of clinical hypertension (Greenwich, Conn.), 16(12), 875-882 (2014-10-21)
The effects of canagliflozin, a sodium glucose co-transporter 2 inhibitor, on blood pressure (BP) and osmotic diuresis- and intravascular volume reduction-related adverse events (AEs) were evaluated using pooled data from four placebo-controlled, phase 3 studies in patients with type 2
Luciano Candilio et al.
Heart (British Cardiac Society), 101(3), 185-192 (2014-09-26)
Remote ischaemic preconditioning (RIPC), using brief cycles of limb ischaemia/reperfusion, is a non-invasive, low-cost intervention that may reduce perioperative myocardial injury (PMI) in patients undergoing cardiac surgery. We investigated whether RIPC can also improve short-term clinical outcomes. One hundred and
Karen Sliwa et al.
Heart (British Cardiac Society), 100(24), 1967-1974 (2014-09-18)
Lack of evidence-based data on the spectrum of cardiovascular disease (CVD) in pregnancy or in the postpartum period, as well as on maternal and fetal outcome, provides challenges for treating physicians, particularly in areas of low resources. The objectives of
J W Chang et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 189, 77-84 (2014-03-19)
Phthalates strongly and adversely affect reproduction, development and liver function. We did a cumulative risk assessment for simultaneous exposure to nine phthalates using the hazard index (HI) and the levels of nine phthalates in 1200 foodstuff samples. DEHP (di-2-ethylhexyl phthalate)