Merck
18281
Supelco
Dibutyl phthalate
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Szinonimák:
n-Butyl phthalate, DBP, Phthalic acid dibutyl ester
About This Item
Lineáris képlet:
C6H4-1,2-[CO2(CH2)3CH3]2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
278.34
Beilstein:
1914064
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
gőzsűrűség
9.6 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 147 °C)
öngyulladási hőmérséklet
756 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
0.47 %, 236 °F
gyártó/kereskedő neve
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.492 (lit.)
bp
340 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
sűrűség
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCC
InChI
1S/C16H22O4/c1-3-5-11-19-15(17)13-9-7-8-10-14(13)16(18)20-12-6-4-2/h7-10H,3-6,11-12H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DOIRQSBPFJWKBE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Dibutyl phthalate [DBP] belongs to dialkyl phthalate group. It is a petrochemical which is mostly used as plasticizer or sometimes as a solvent in industries. DBP can be naturally isolated from plants, marine algae, bacteria, and fungi.
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Alkalmazás
It was used as spiking compound for analyzing the effect of phosphoric acid during hydrolysis of monoester metabolites and also to study the effectiveness of gamma ray irradiation on deactivating the serum enzymes using HPLC-ESI-MS-MS.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Plasticizer
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Health hazardEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
367.7 °F - open cup
Lobbanási pont (C)
186.5 °C - open cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Quantitative detection of nine phthalate metabolites in human serum using reversed-phase high-performance liquid chromatography-electrospray ionization-tandem mass spectrometry.
Kato K
Journal of Analytical Toxicology, 27(5), 284-289 (2003)
Natural abundance 14C content of dibutyl phthalate (DBP) from three marine algae.
Namikoshi, Michio, et al.
Marine drugs, 4.4, 290-297 (2006)
Alin C Dirtu et al.
Environment international, 59, 344-353 (2013-07-31)
Human exposure to chemicals commonly encountered in our environment, like phthalates, is routinely assessed through urinary measurement of their metabolites. A particular attention is given to the specific population groups, such as obese, for which the dietary intake of environmental
Harpreet Bhatia et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 149, 103-115 (2014-03-01)
Phthalic acid esters (PAEs) are a class of synthetic industrial chemicals commonly found in the aquatic environment worldwide. PAEs have been recognised as anti-androgens in male mammals but little is known about their endocrine disrupting effects in fish. This study
Harpreet Bhatia et al.
Environmental toxicology and chemistry, 32(10), 2335-2344 (2013-06-14)
Di-n-butyl phthalate (DnBP) is an industrial pollutant with antiandrogenic effects reported in male mammals and fish. Little research has been done on the endocrine effects of DnBP in female fish. The present study investigated the changes in ovarian histology and