Merck
D201154
Sigma-Aldrich
Dioctyl phthalate
≥99.5%
Szinonimák:
Bis(2-ethylhexyl) phthalate, DEHP, DOP, Phthalic acid bis(2-ethylhexyl ester)
About This Item
Lineáris képlet:
C6H4-1,2-[CO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3]2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
390.56
Beilstein:
1890696
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
oil
Teszt:
≥99.5%
gőzsűrűség
>16 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1.2 mmHg ( 93 °C)
Teszt
≥99.5%
Forma
oil
öngyulladási hőmérséklet
734 °F
szennyeződések
≤0.05% water (Karl Fischer)
szín
APHA: ≤10
törésmutató
n25/D 1.483-1.487
n20/D 1.486 (lit.)
bp
384 °C (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
sűrűség
0.985-0.987 g/mL at 20 °C
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmasság
suitable for acidity (
<=0.003%as phthalic acid
)
SMILES string
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C24H38O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-27-23(25)21-15-11-12-16-22(21)24(26)28-18-20(8-4)14-10-6-2/h11-12,15-16,19-20H,5-10,13-14,17-18H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BJQHLKABXJIVAM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Dioctyl phthalate is a non-volatile solvent mainly used as a plasticizer for polymers such as polyvinyl chloride (PVC), polystyrene (PS) and polyisoprene (PI).
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
404.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
207 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Shear effects on solvated block copolymer lamellae: Polystyrene-polyisoprene in dioctyl phthalate.
Balsara NP
Physical Review Letters, 72(3), 360-360 (1994)
Dynamic mechanical behavior of the dioctyl phthalate plasticized polyvinyl chloride?epoxidized soya bean oil.
Semsarzadeh MA
European Polymer Journal, 38(2), 351-358 (2002)
Minjeong Kim et al.
Biomolecules & therapeutics, 26(5), 512-519 (2018-08-07)
Phthalates widely used in the manufacture of plastics have deeply penetrated into our everyday lives. Recently, a concern over the toxicity of phthalates on thyroid, has been raised but in most of cases, the doses employed were unrealistically high. To
Zhi-Ping Du et al.
Toxicology and applied pharmacology, 394, 114960-114960 (2020-03-24)
During pregnancy, fetal thyroid hormones (THs) are dependent on maternal placental transport and their physiological level is crucial for normal fetal neurodevelopment. Earlier research has shown that Di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) disrupts thyroid function and THs homeostasis in pregnant women and
Mohammad Mahdi Najafpour et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(34), 13122-13135 (2014-07-22)
Eighteen Mn complexes with N-donor and carboxylate ligands have been synthesized and characterized. Three Mn complexes among them are new and are reported for the first time. The reactions of oxygen evolution in the presence of oxone (2KHSO5·KHSO4·K2SO4) and cerium(iv)