Merck
36927
Supelco
Benzyl butyl phthalate
analytical standard
About This Item
Lineáris képlet:
2-[CH3(CH2)3O2C]C6H4CO2CH2C6H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
312.36
Beilstein:
2062204
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
10.8 (vs air)
gőznyomás
0.16 mmHg ( 150 °C)
öngyulladási hőmérséklet
450 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.54 (lit.)
sűrűség
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C19H20O4/c1-2-3-13-22-18(20)16-11-7-8-12-17(16)19(21)23-14-15-9-5-4-6-10-15/h4-12H,2-3,13-14H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IRIAEXORFWYRCZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramok
Health hazardEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Wen-Ching Chen et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 74(5), 1325-1330 (2011-04-19)
This study examined the effect of benzyl butyl phthalate (BBP), a phthalate ester (PAE) and an endocrine disruptor, on water celery, Ipomoea aquatica Forsk., one of the most popular leaf vegetables in Taiwan. After 28 days of cultivation, treatment with
Hongyuan Yan et al.
The Analyst, 135(10), 2585-2590 (2010-08-18)
A simple and rapid sample pretreatment procedure based on ultrasound-assisted dispersive liquid-liquid microextraction is proposed for the determination of four phthalate esters (dibutyl phthalate, butyl benzyl phthalate, diisooctyl phthalate, dioctyl phthalate) in bottled water samples using gas chromatography-flame ionization detection.
Susan Sumner et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 29(8), 703-714 (2009-09-05)
This study was conducted to evaluate the use of metabolomics for improving our ability to draw correlations between early life exposures and reproductive and/or developmental outcomes. Pregnant CD rats were exposed by gavage daily during gestation to vehicle or to
Rosario Planelló et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 105(1-2), 62-70 (2011-06-21)
In this work, the effects of butyl benzyl phthalate (BBP) and di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), two of the most extensively used phthalates, were studied in Chironomus riparius under acute short-term treatments, to compare their relative toxicities and identify genes sensitive to
Pei-Shan Liu et al.
Toxicology and applied pharmacology, 244(3), 308-314 (2010-02-02)
Butyl benzyl phthalate (BBP), an endocrine disruptor present in the environment, exerts its genomic effects via intracellular steroid receptors and elicits non-genomic effects by interfering with membrane ion-channel receptors. We previously found that BBP blocks the calcium signaling coupled with