Merck
152641
Sigma-Aldrich
Diisobutyl phthalate
99%
Szinonimák:
DIBP
About This Item
Lineáris képlet:
C6H4-1,2-[CO2CH2CH(CH3)2]2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
278.34
Beilstein:
2054802
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.49 (lit.)
bp
327 °C (lit.)
sűrűség
1.039 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)COC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C16H22O4/c1-11(2)9-19-15(17)13-7-5-6-8-14(13)16(18)20-10-12(3)4/h5-8,11-12H,9-10H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MGWAVDBGNNKXQV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Health hazardEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
228.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
109 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The Effect of an Environmentally Relevant Phthalate Mixture on Primordial Germ Cells of Xenopus laevis Embryos.
Nathalie Momplaisir et al.
microPublication biology, 2018 (2018-12-03)
Julie Borch et al.
Toxicology letters, 163(3), 183-190 (2006-02-07)
Phthalates are widely used as plasticizers in various consumer products and building materials. Some of the phthalates are known to interfere with male reproductive development in rats, and di-n-butyl phthalate (DBP), diethylhexyl phthalate (DEHP) and butyl benzyl phthalate (BBP) were
Feng Zeng et al.
Journal of hazardous materials, 164(2-3), 1171-1178 (2008-10-31)
Surface soils from 37 sampling sites including roadsides (RS), parks (PA) and residential areas (RE) of the Subtropical City, Guangzhou, were collected in December of 2005 and analyzed for 16 phthalate esters (PAEs). PAEs were detected in all surface soils
Anne-Marie Saillenfait et al.
Reproductive toxicology (Elmsford, N.Y.), 26(2), 107-115 (2008-08-19)
Diisobutyl phthalate (DIBP) is the branched isomer of DBP; DBP side chains have a four-carbon backbone (C4), whereas DIBP has its four-carbon alkyl side chains rearranged into a three-carbon backbone (C3) with a methyl branch. Di-n-butyl phthalate (DBP), and several
Ajin V Cheruvathur et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 28(5), 2643-2651 (2012-01-06)
To study the surface structure of MgCl(2) support and its interaction with other active components in Ziegler-Natta catalyst, such as electron donors, we prepared a thin film analogue for Ziegler-Natta ethylene polymerization catalyst support by spin-coating a solution of MgCl(2)