Merck
524980
Sigma-Aldrich
Dibutyl phthalate
99%
Szinonimák:
n-Butyl phthalate, DBP, Phthalic acid dibutyl ester
About This Item
Lineáris képlet:
C6H4-1,2-[CO2(CH2)3CH3]2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
278.34
Beilstein:
1914064
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
99%
bp:
340 °C (lit.)
gőznyomás:
1 mmHg ( 147 °C)
gőzsűrűség
9.6 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 147 °C)
Teszt
99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
756 °F
robbanási határérték
0.47 %, 236 °F
szennyeződések
≤0.005% Acidity (as Phthalic acid)
≤0.15% water
szín
APHA: ≤20
törésmutató
n20/D 1.492 (lit.)
pH
7 (20 °C, 10 mg/L)
bp
340 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
sűrűség
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
SMILES string
CCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCC
InChI
1S/C16H22O4/c1-3-5-11-19-15(17)13-9-7-8-10-14(13)16(18)20-12-6-4-2/h7-10H,3-6,11-12H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DOIRQSBPFJWKBE-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
mouse ... Esr1(13982)
Általános leírás
Dibutyl phthalate (DBP) is most commonly used as a plasticizer in a variety of household products. It has the ability to leach and evaporate into the environment while using or disposing of these products. Therefore, studies are being conducted to assess its toxic and apoptotic effects. Studies have also indicated that exposure to high doses of DBP may interfere with progesterone and estradiol production.
Alkalmazás
Plasticizer
Piktogramok
Health hazardEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
367.7 °F - open cup
Lobbanási pont (C)
186.5 °C - open cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dibutyl phthalate (DBP)-induced apoptosis and neurotoxicity are mediated via the aryl hydrocarbon receptor (AhR) but not by estrogen receptor alpha (ER?), estrogen receptor beta (ER?), or peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPAR?) in mouse cortical neurons.
Wojtowicz A
Neurotoxicity Research, 31(1), 77-89 (2017)
Dibutyl phthalate impairs steroidogenesis and a subset of LH-dependent genes in cultured human mural granulosa cell in vitro.
Adir M
Reproductive Toxicology, 69, 13-18 (2017)
Linda V Sinclair et al.
Immunometabolism, 2(4), e200029-e200029 (2020-09-04)
Assays to monitor the metabolic state or nutrient uptake capacity of immune cells at a single cell level are increasingly in demand. One assay, used by many immunologists, employs 2-(N-(7-Nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl)Amino)-2-Deoxyglucose (2-NBDG), a fluorescent analogue of 2-deoxyglucose (2DG), as a substrate
Damien Hunter et al.
International journal of molecular sciences, 22(8) (2021-05-01)
Xenobiotic exposure during pregnancy and lactation has been linked to perinatal changes in male reproductive outcomes and other endocrine parameters. This pilot study wished to assess whether brief maternal exposure of rats to xenobiotics dibutyl phthalate (DBP) or diethylstilbestrol (DES)
Sarah Moody et al.
Endocrinology, 154(9), 3460-3475 (2013-06-15)
Phthalates are plasticizers with widespread industrial, domestic, and medical applications. Epidemiological data indicating increased incidence of testicular dysgenesis in boys exposed to phthalates in utero are reinforced by studies demonstrating that phthalates impair fetal rodent testis development. Because humans are