Fontos dokumentumok
PHR2344
Amodiaquine Hydrochloride Hydrate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Amodiaquin dihydrochloride dihydrate, 4-([7-Chloro-4-quinolinyl]amino)-2-([diethylamino]methyl)phenol
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1031004
API-család
amodiaquine
Forma
powder
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 1000 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O.Cl.CCN(CC)Cc1cc(Nc2ccnc3cc(Cl)ccc23)ccc1O
InChI
1S/C20H22ClN3O.ClH.H2O/c1-3-24(4-2)13-14-11-16(6-8-20(14)25)23-18-9-10-22-19-12-15(21)5-7-17(18)19;;/h5-12,25H,3-4,13H2,1-2H3,(H,22,23);1H;1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AOFIMJMWPZOPAJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3