Fontos dokumentumok
PHR1591
Atovaquone
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Atovaquone, Mepron, trans-2-[4-(4-Chlorophenyl)cyclohexyl]-3-hydroxy-1,4-naphthalenedione
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. Y0001572
traceable to USP 1044651
API-család
atovaquone
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 500 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC1=C([C@H]2CC[C@@H](CC2)c3ccc(Cl)cc3)C(=O)c4ccccc4C1=O
InChI
1S/C22H19ClO3/c23-16-11-9-14(10-12-16)13-5-7-15(8-6-13)19-20(24)17-3-1-2-4-18(17)21(25)22(19)26/h1-4,9-13,15,26H,5-8H2/t13-,15-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KUCQYCKVKVOKAY-CTYIDZIISA-N
Általános leírás
Atovaquone belongs to the class of naphthoquinones with a broad-spectrum activity against parasitic infections including malaria, toxoplasmosis and Pneumocystis pneumonia. It is a potent antiprotozoal compound which aids in collapsing the mitochondrial membrane potential in a malaria parasite.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3