345754
Ganglioside GQ1b, Tetrasialo, Tetraammonium Salt, Bovine Brain
≥98% (TLC), lyophilized, IgG, IgM, IgA spontaneous production enhancer, Calbiochem®
Szinonimák:
Ganglioside GQ1b, Tetrasialo, Tetraammonium Salt, Bovine Brain, IV³(Neu5Ac)₂II³(Neu5Ac)₂-GgOse₄, 4NH₄
About This Item
Javasolt termékek
product name
Ganglioside GQ1b, Tetrasialo, Tetraammonium Salt, Bovine Brain, Ganglioside GQ1b enhances spontaneous IgG, IgM, and IgA production in human peripheral monocytic cells.
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
form
lyophilized
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
oldhatóság
chloroform/methanol (2:1) and a few drops of water: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Related Categories
Általános leírás
Note: This product is not to be used for animal treatment, in vivo research or in any other contact procedure with livestock.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Enhance spontaneous IgG, IgM, and IgA production in human peripheral monocytic cells.
Vigyázat
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Kanda, N., and Tamaki, K. 1998. J. Allergy Clin. Immunol. 102, 813.
Tsuji, S., et al. 1992. Neurochem. Int. 21, 549.
WGK
WGK 1