Fontos dokumentumok
PHR1601
Valacyclovir HCl
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Valacyclovir hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. Y0000834
traceable to USP 1707839
API-család
valacyclovir
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 1 g
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.CC(C)[C@H](N)C(=O)OCCOCn1cnc2C(=O)NC(N)=Nc12
InChI
1S/C13H20N6O4.ClH/c1-7(2)8(14)12(21)23-4-3-22-6-19-5-16-9-10(19)17-13(15)18-11(9)20;/h5,7-8H,3-4,6,14H2,1-2H3,(H3,15,17,18,20);1H/t8-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZCDDBUOENGJMLV-QRPNPIFTSA-N
Általános leírás
Valacyclovir HCl is the hydrochloride salt of L-valyl ester, a prodrug of the antiviral drug acyclovir. Its mode of action involves the inhibition of the viral DNA polymerase and the termination of the viral DNA chain.It is widely used against herpes zoster, herpes simplex and herpes B.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?