PHR1603
Montelukast Sodium
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Montelukast sodium
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. Y0001434
traceable to USP 1446859
API-család
montelukast
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 1 g
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C35H36ClNO3S.Na/c1-34(2,40)30-9-4-3-7-25(30)13-17-32(41-23-35(18-19-35)22-33(38)39)27-8-5-6-24(20-27)10-15-29-16-12-26-11-14-28(36)21-31(26)37-29;/h3-12,14-16,20-21,32,40H,13,17-19,22-23H2,1-2H3,(H,38,39);/q;+1/p-1/b15-10+;/t32-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LBFBRXGCXUHRJY-HKHDRNBDSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?